missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HNMT Partial ORF (NP_008826, 184 a.a. - 292 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_008826
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3176
Peso molecular 37.73kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16109464
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003176-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16199454
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003176-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

In mammals, histamine is metabolized by two major pathways: N(tau)-methylation via histamine N-methyltransferase and oxidative deamination via diamine oxidase. This gene encodes the first enzyme which is found in the cytosol and uses S-adenosyl-L-methionine as the methyl donor. In the mammalian brain, the neurotransmitter activity of histamine is controlled by N(tau)-methylation as diamine oxidase is not found in the central nervous system. A common genetic polymorphism affects the activity levels of this gene product in red blood cells. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: KKYGSRFPQDDLCQYITSDDLTQMLDNLGLKYECYDLLSTMDISDCFIDGNENGDLLWDFLTETCNFNATAPPDLRAELGKDLQEPEFSAKKEGKVLFNNTLSFIVIEA
Especificaciones

Especificaciones

NP_008826
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HMT/HNMT-S1/HNMT-S2
HNMT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3176
HNMT (Human) Recombinant Protein (Q01)
KKYGSRFPQDDLCQYITSDDLTQMLDNLGLKYECYDLLSTMDISDCFIDGNENGDLLWDFLTETCNFNATAPPDLRAELGKDLQEPEFSAKKEGKVLFNNTLSFIVIEA
RUO
HNMT
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications