missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HMHA1 Partial ORF (AAH65223.1, 91 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH65223.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23526
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16194776
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023526-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16184776
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023526-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: HRSPLTAASPGELPTEGAGPDVVEDISHLLADVARFAEGLEKLKECVLHDDLLEARRPRAHECLGEALRVMHQIISKYPLLNTVETLTAAGTLIAKVKAF
Especificaciones

Especificaciones

AAH65223.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HA-1/HLA-HA1/KIAA0223
HMHA1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23526
HMHA1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
HRSPLTAASPGELPTEGAGPDVVEDISHLLADVARFAEGLEKLKECVLHDDLLEARRPRAHECLGEALRVMHQIISKYPLLNTVETLTAAGTLIAKVKAF
RUO
HMHA1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications