Learn More
Abnova™ Human HMHA1 Partial ORF (AAH65223.1, 91 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00023526-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16194776
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: HRSPLTAASPGELPTEGAGPDVVEDISHLLADVARFAEGLEKLKECVLHDDLLEARRPRAHECLGEALRVMHQIISKYPLLNTVETLTAAGTLIAKVKAF
Especificaciones
Especificaciones
AAH65223.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
HRSPLTAASPGELPTEGAGPDVVEDISHLLADVARFAEGLEKLKECVLHDDLLEARRPRAHECLGEALRVMHQIISKYPLLNTVETLTAAGTLIAKVKAF
RUO
HMHA1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23526
HMHA1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HA-1/HLA-HA1/KIAA0223
HMHA1
Recombinant
wheat germ expression system