Learn More
Abnova™ Human HMGA1 Partial ORF (NP_665906.1, 1 a.a. - 107 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_665906.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 3159 |
Peso molecular | 37.51kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16109404
|
Abnova™
H00003159-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16199394
|
Abnova™
H00003159-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a non-histone protein involved in many cellular processes, including regulation of inducible gene transcription, integration of retroviruses into chromosomes, and the metastatic progression of cancer cells. The encoded protein preferentially binds to the minor groove of A+T-rich regions in double-stranded DNA. It has little secondary structure in solution but assumes distinct conformations when bound to substrates such as DNA or other proteins. The encoded protein is frequently acetylated and is found in the nucleus. At least seven transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MSESSSKSSQPLASKQEKDGTEKRGRGRPRKQPPVSPGTALVGSQKEPSEVPTPKRPRGRPKGSKNKGAAKTRKTTTTPGRKPRGRPKKLEKEEEEGISQESSEEEQEspecificaciones
NP_665906.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.51kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HMG-R/HMGA1A/HMGIY/MGC12816/MGC4242/MGC4854 | |
HMGA1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3159 | |
HMGA1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MSESSSKSSQPLASKQEKDGTEKRGRGRPRKQPPVSPGTALVGSQKEPSEVPTPKRPRGRPKGSKNKGAAKTRKTTTTPGRKPRGRPKKLEKEEEEGISQESSEEEQ | |
RUO | |
HMGA1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |