Learn More
Abnova™ Human HIPK2 Partial ORF (AAG41236.1, 961 a.a. - 1065 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAG41236.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 28996
Peso molecular 37.29kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16065455
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028996-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16075455
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028996-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
HIPK2 is a conserved serine/threonine nuclear kinase that interacts with homeodomain transcription factors.[supplied by OMIM]
Sequence: TGNPRTIIVPPLKTQASEVLVECDSLVPVNTSHHSSSYKSKSSSNVTSTSGHSSGSSSGAITYRQQRPGPHFQQQQPLNLSQAQQHITTDRTGSHRRQQAYITPT
Especificaciones
Especificaciones
AAG41236.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.29kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686K02111/FLJ23711/PRO0593
HIPK2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
28996
HIPK2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TGNPRTIIVPPLKTQASEVLVECDSLVPVNTSHHSSSYKSKSSSNVTSTSGHSSGSSSGAITYRQQRPGPHFQQQQPLNLSQAQQHITTDRTGSHRRQQAYITPT
RUO
HIPK2