Learn More
Abnova™ Human HINT2 Full-length ORF (NP_115982.1, 1 a.a. - 163 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_115982.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84681
Peso molecular 43.6kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106023
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084681-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16196013
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084681-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Histidine triad proteins, such as HINT2, are nucleotide hydrolases and transferases that act on the alpha-phosphate of ribonucleotides (Brenner, 2002 [PubMed 12119013]).[supplied by OMIM]
Sequence: MAAAVVLAAGLRAARRAVAATGVRGGQVRGAAGVTDGNEVAKAQQATPGGAAPTIFSRILDKSLPADILYEDQQCLVFRDVAPQAPVHFLVIPKKPIPRISQAEEEDQQLLGHLLLVAKQTAKAEGLGDGYRLVINDGKLGAQSVYHLHIHVLGGRQLQWPPG
Especificaciones
Especificaciones
NP_115982.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
43.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAAAVVLAAGLRAARRAVAATGVRGGQVRGAAGVTDGNEVAKAQQATPGGAAPTIFSRILDKSLPADILYEDQQCLVFRDVAPQAPVHFLVIPKKPIPRISQAEEEDQQLLGHLLLVAKQTAKAEGLGDGYRLVINDGKLGAQSVYHLHIHVLGGRQLQWPPG
RUO
HINT2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84681
HINT2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HIT-17
HINT2
Recombinant
wheat germ expression system