Learn More
Gibco™ Human HGF Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
100-39-1MG will be provided as 4 x 250 μg (100-39-250UG). 100-39-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-39-250UG). Recombinant Human HGF is an 80.0 kDa polypeptide consisting of 697 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P14210 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 3082 |
| Peso molecular | 80 kDa |
| Nombre | Human HGF |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | Insect cells |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |