Learn More
Abnova™ Human HES5 Partial ORF (NP_001010926.1, 28 a.a. - 121 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001010926.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 388585
Peso molecular 35.97kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16025835
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00388585-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16015835
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00388585-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of a family of basic helix-loop-helix transcriptional repressors. The protein product of this gene, which is activated downstream of the Notch pathway, regulates cell differentiation in multiple tissues. Disruptions in the normal expression of this gene have been associated with developmental diseases and cancer. [provided by RefSeq]
Sequence: RRDRINSSIEQLKLLLEQEFARHQPNSKLEKADILEMAVSYLKHSKAFVAAAGPKSLHQDYSEGYSWCLQEAVQFLTLHAASDTQMKLLYHFQR
Especificaciones
Especificaciones
NP_001010926.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.97kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
bHLHb38
HES5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
388585
HES5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RRDRINSSIEQLKLLLEQEFARHQPNSKLEKADILEMAVSYLKHSKAFVAAAGPKSLHQDYSEGYSWCLQEAVQFLTLHAASDTQMKLLYHFQR
RUO
HES5