missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HERC6 Partial ORF (NP_060382, 301 a.a. - 400 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_060382
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55008
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16167836
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055008-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16157836
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055008-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

HERC6 belongs to the HERC family of ubiquitin ligases, all of which contain a HECT domain and at least 1 RCC1 (MIM 179710)-like domain (RLD). The 350-amino acid HECT domain is predicted to catalyze the formation of a thioester with ubiquitin before transferring it to a substrate, and the RLD is predicted to act as a guanine nucleotide exchange factor for small G proteins (Hochrainer et al., 2005 [PubMed 15676274]).[supplied by OMIM]

Sequence: AYVHTTGQVVSFGHGPSDTSKPTHPEALTENFDISCLISAEDFVDVQVKHIFAGTYANFVTTHQDTSSTRAPGKTLPEISRISQSMAEKWIAVKRRSTEH
Especificaciones

Especificaciones

NP_060382
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20637
HERC6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55008
HERC6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
AYVHTTGQVVSFGHGPSDTSKPTHPEALTENFDISCLISAEDFVDVQVKHIFAGTYANFVTTHQDTSSTRAPGKTLPEISRISQSMAEKWIAVKRRSTEH
RUO
HERC6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications