missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human HEPH Partial ORF (NP_620074, 315 a.a. - 424 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_620074 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9843 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16111366
|
Abnova™
H00009843-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16101366
|
Abnova™
H00009843-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is similar to an iron transport protein found in mouse. The mouse protein is similar to ceruloplasmin, a serum multi-copper ferroxidase, and is thought to be a membrane-bound protein responsible for transport of dietary iron from epithelial cells of the intestinal lumen into the circulatory system. In mouse, defects in this gene can lead to severe microcytic anemia. Three transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: TRGHHTDVANIFPATFVTAEMVPWEPGTWLISCQVNSHFRDGMQALYKVKSCSMAPPVDLLTGKVRQYFIEAHEIQWDYGPMGHDGSTGKNLREPGSISDKFFQKSSSRIEspecificaciones
NP_620074 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CPL/KIAA0698 | |
HEPH | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9843 | |
HEPH (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TRGHHTDVANIFPATFVTAEMVPWEPGTWLISCQVNSHFRDGMQALYKVKSCSMAPPVDLLTGKVRQYFIEAHEIQWDYGPMGHDGSTGKNLREPGSISDKFFQKSSSRI | |
RUO | |
HEPH | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |