missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human HDGF Partial ORF (NP_004485, 184 a.a. - 240 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004485 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 3068 |
Peso molecular | 32.01kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16109234
|
Abnova™
H00003068-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16199224
|
Abnova™
H00003068-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the hepatoma-derived growth factor family. The encoded protein has mitogenic and DNA-binding activity and may play a role in cellular proliferation and differentiation. This gene was thought initially to be located on chromosome X, however, that location has been determined to correspond to a related pseudogene. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: TLEVERPLPMEVEKNSTPSEPGSGRGPPQEEEEEEDEEEEATKEDAEAPGIRDHESLEspecificaciones
NP_004485 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.01kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686J1764/FLJ96580/HMG1L2 | |
HDGF | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3068 | |
HDGF (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TLEVERPLPMEVEKNSTPSEPGSGRGPPQEEEEEEDEEEEATKEDAEAPGIRDHESL | |
RUO | |
HDGF | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |