missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HAT1 Partial ORF (NP_003633, 310 a.a. - 419 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003633
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8520
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108715
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008520-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198705
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008520-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a type B histone acetyltransferase (HAT) that is involved in the rapid acetylation of newly synthesized cytoplasmic histones, which are in turn imported into the nucleus for de novo deposition onto nascent DNA chains. Histone acetylation, particularly of histone H4, plays an important role in replication-dependent chromatin assembly. Specifically, this HAT can acetylate soluble but not nucleosomal histone H4 at lysines 5 and 12, and to a lesser degree, histone H2A at lysine 5. Alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: NEDMAIEAQQKFKINKQHARRVYEILRLLVTDMSDAEQYRSYRLDIKRRLISPYKKKQRDLAKMRKCLRPEELTNQMNQIEISMQHEQLEESFQELVEDYRRVIERLAQE
Especificaciones

Especificaciones

NP_003633
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KAT1
HAT1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8520
HAT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NEDMAIEAQQKFKINKQHARRVYEILRLLVTDMSDAEQYRSYRLDIKRRLISPYKKKQRDLAKMRKCLRPEELTNQMNQIEISMQHEQLEESFQELVEDYRRVIERLAQE
RUO
HAT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications