Learn More
Abnova™ Human HAND1 Partial ORF (NP_004812.1, 125 a.a. - 215 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004812.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9421 |
Peso molecular | 35.75kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16110606
|
Abnova™
H00009421-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16100606
|
Abnova™
H00009421-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors. This gene product is one of two closely related family members, the HAND proteins, which are asymmetrically expressed in the developing ventricular chambers and play an essential role in cardiac morphogenesis. Working in a complementary fashion, they function in the formation of the right ventricle and aortic arch arteries, implicating them as mediators of congenital heart disease. In addition, it has been suggested that this transcription factor may be required for early trophoblast differentiation. [provided by RefSeq]
Sequence: PADTKLSKIKTLRLATSYIAYLMDVLAKDAQSGDPEAFKAELKKADGGRESKRKRELQQHEGFPPALGPVEKRIKGRTGWPQQVWALELNQEspecificaciones
NP_004812.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.75kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Hxt/Thing1/bHLHa27/eHand | |
HAND1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9421 | |
HAND1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PADTKLSKIKTLRLATSYIAYLMDVLAKDAQSGDPEAFKAELKKADGGRESKRKRELQQHEGFPPALGPVEKRIKGRTGWPQQVWALELNQ | |
RUO | |
HAND1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |