missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HAGH Partial ORF (NP_005317, 161 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_005317
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3029
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16179154
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003029-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16169154
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003029-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The enzyme encoded by this gene is classified as a thiolesterase and is responsible for the hydrolysis of S-lactoyl-glutathione to reduced glutathione and D-lactate. [provided by RefSeq]

Sequence: GRLPPDTRVYCGHEYTINNLKFARHVEPGNAAIREKLAWAKEKYSIGEPTVPSTLAEEFTYNPFMRVREKTVQQHAGETDPVTTMRAVRREKDQFKMPRD
Especificaciones

Especificaciones

NP_005317
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GLO2/GLX2/GLXII/HAGH1
HAGH
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3029
HAGH (Human) Recombinant Protein (Q01)
GRLPPDTRVYCGHEYTINNLKFARHVEPGNAAIREKLAWAKEKYSIGEPTVPSTLAEEFTYNPFMRVREKTVQQHAGETDPVTTMRAVRREKDQFKMPRD
RUO
HAGH
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications