missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HABP2 Full-length ORF (NP_004123.1, 1 a.a. - 560 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00003026-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16198627

  • 302.00€ / 10 microgramos


Fecha estimada de envío
29-10-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Sequence: MFARMSDLHVLLLMALVGKTACGFSLMSLLESLDPDWTPDQYDYSYEDYNQEENTSSTLTHAENPDWYYTEDQADPCQPNPCEHGGDCLVHGSTFTCSCLAPFSGNKCQKVQNTCKDNPCGRGQCLITQSPPYYRCVCKHPYTGPSCSQVVPVCRPNPCQNGATCSRHKRRSKFTCACPDQFKGKFCEIGSDDCYVGDGYSYRGKMNRTVNQHACLYWNSHLLLQENYNMFMEDAETHGIGEHNFCRNPDADEKPWCFIKVTNDKVKWEYCDVSACSAQDVAYPEESPTEPSTKLPGFDSCGKTEIAERKIKRIYGGFKSTAGKHPWQASLQSSLPLTISMPQGHFCGGALIHPCWVLTAAHCTDIKTRHLKVVLGDQDLKKEEFHEQSFRVEKIFKYSHYNERDEIPHNDIALLKLKPVDGHCALESKYVKTVCLPDGSFPSGSECHISGWGVTETGKGSRQLLDAKVKLIANTLCNSRQLYDHMIDDSMICAGNLQKPGQDTCQGDSGGPLTCEKDGTYYVYGIVSWGLECGKRPGVYTQVTKFLNWIKATIKSESGF
Especificaciones

Especificaciones

NP_004123.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
89.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FSAP|HABP|HGFAL|PHBP
HABP2
Yes
wheat germ expression system
Liquid
3026
HABP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MFARMSDLHVLLLMALVGKTACGFSLMSLLESLDPDWTPDQYDYSYEDYNQEENTSSTLTHAENPDWYYTEDQADPCQPNPCEHGGDCLVHGSTFTCSCLAPFSGNKCQKVQNTCKDNPCGRGQCLITQSPPYYRCVCKHPYTGPSCSQVVPVCRPNPCQNGATCSRHKRRSKFTCACPDQFKGKFCEIGSDDCYVGDGYSYRGKMNRTVNQHACLYWNSHLLLQENYNMFMEDAETHGIGEHNFCRNPDADEKPWCFIKVTNDKVKWEYCDVSACSAQDVAYPEESPTEPSTKLPGFDSCGKTEIAERKIKRIYGGFKSTAGKHPWQASLQSSLPLTISMPQGHFCGGALIHPCWVLTAAHCTDIKTRHLKVVLGDQDLKKEEFHEQSFRVEKIFKYSHYNERDEIPHNDIALLKLKPVDGHCALESKYVKTVCLPDGSFPSGSECHISGWGVTETGKGSRQLLDAKVKLIANTLCNSRQLYDHMIDDSMICAGNLQKPGQDTCQGDSGGPLTCEKDGTYYVYGIVSWGLECGKRPGVYTQVTKFLNWIKATIKSESGF
RUO
HABP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Documentos