Learn More
Abnova™ Human GYPC Partial ORF (NP_002092, 1 a.a. - 57 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002092 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2995 |
Peso molecular | 32.01kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16119114
|
Abnova™
H00002995-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16109114
|
Abnova™
H00002995-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Glycophorin C (GYPC) is an integral membrane glycoprotein. It is a minor species carried by human erythrocytes, but plays an important role in regulating the mechanical stability of red cells. A number of glycophorin C mutations have been described. The Gerbich and Yus phenotypes are due to deletion of exon 3 and 2, respectively. The Webb and Duch antigens, also known as glycophorin D, result from single point mutations of the glycophorin C gene. The glycophorin C protein has very little homology with glycophorins A and B. [provided by RefSeq]
Sequence: MWSTRSPNSTAWPLSLEPDPGMASASTTMHTTTIAEPDPGMSGWPDGRMETSTPTIMEspecificaciones
NP_002092 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.01kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD236/CD236R/GE/GPC/GYPD/MGC117309/MGC126191/MGC126192 | |
GYPC | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2995 | |
GYPC (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MWSTRSPNSTAWPLSLEPDPGMASASTTMHTTTIAEPDPGMSGWPDGRMETSTPTIM | |
RUO | |
GYPC | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |