Learn More
Gibco™ Human Growth Hormone Recombinant Protein, PeproTech®
Description
Recombinant Human Growth Hormone is a 22.3 kDa, single, non-glycosylated polypeptide chain containing 192 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Accession Number | P01241 |
| For Use With (Application) | Control, Bioactivity |
| Formulation | Protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 2688 |
| Molecular Weight (g/mol) | 22.3 kDa |
| Name | Human Growth Hormone |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 100 μg |
| Source | E. coli |
| Storage Requirements | -20°C |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.