missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GPR24 Partial ORF (AAH01736, 14 a.a. - 113 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH01736
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2847
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16105691
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002847-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16195681
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002847-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene, a member of the G protein-coupled receptor family 1, is an integral plasma membrane protein which binds melanin-concentrating hormone. The encoded protein can inhibit cAMP accumulation and stimulate intracellular calcium flux, and is probably involved in the neuronal regulation of food consumption. Although structurally similar to somatostatin receptors, this protein does not seem to bind somatostatin. [provided by RefSeq]

Sequence: VGLGGGSGCQATEEDPLPDCGACAPGQGGRRWRLPQPAWVEGSSARLWEQATGTGWMDLEASLLPTGPNASNTSDGPDNLTSAGSPPRTGSISYINIIMP
Especificaciones

Especificaciones

AAH01736
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPR24/MCH1R/MGC32129/SLC1
MCHR1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2847
GPR24 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VGLGGGSGCQATEEDPLPDCGACAPGQGGRRWRLPQPAWVEGSSARLWEQATGTGWMDLEASLLPTGPNASNTSDGPDNLTSAGSPPRTGSISYINIIMP
RUO
MCHR1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications