missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GPR24 Full-length ORF (AAH21146.1, 1 a.a. - 422 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH21146.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2847
Peso molecular 72.4kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108387
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002847-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198377
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002847-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene, a member of the G protein-coupled receptor family 1, is an integral plasma membrane protein which binds melanin-concentrating hormone. The encoded protein can inhibit cAMP accumulation and stimulate intracellular calcium flux, and is probably involved in the neuronal regulation of food consumption. Although structurally similar to somatostatin receptors, this protein does not seem to bind somatostatin. [provided by RefSeq]

Sequence: MSVGAMKKGVGRAVGLGGGSGCQATEEDPLPDCGACAPGQGGRRWRLPQPAWVEGSSARLWEQATGTGWMDLEASLLPTGPNASNTSDGPDNLTSAGSPPRTGSISYINIIMPSVFGTICLLGIIGNSTVIFAVVKKSKLHWCNNVPDIFIINLSVVDLLFLLGMPFMIHQLMGNGVWHFGETMCTLITAMDANSQFTSTYILTAMAIDRYLATVHPISSTKFRKPSVATLVICLLWALSFISITPVWLYARLIPFPGGAVGCGIRLPNPDTDLYWFTLYQFFLAFALPFVVITAAYVRILQRMTSSVAPASQRSIRLRTKRVTRTAIAICLVFFVCWAPYYVLQLTQLSISRPTLTFVYLYNAAISLGYANSCLNPFVYIVLCETFRKRLVLSVKPAAQGQLRAVSNAQTADEERTESKGT
Especificaciones

Especificaciones

AAH21146.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
72.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSVGAMKKGVGRAVGLGGGSGCQATEEDPLPDCGACAPGQGGRRWRLPQPAWVEGSSARLWEQATGTGWMDLEASLLPTGPNASNTSDGPDNLTSAGSPPRTGSISYINIIMPSVFGTICLLGIIGNSTVIFAVVKKSKLHWCNNVPDIFIINLSVVDLLFLLGMPFMIHQLMGNGVWHFGETMCTLITAMDANSQFTSTYILTAMAIDRYLATVHPISSTKFRKPSVATLVICLLWALSFISITPVWLYARLIPFPGGAVGCGIRLPNPDTDLYWFTLYQFFLAFALPFVVITAAYVRILQRMTSSVAPASQRSIRLRTKRVTRTAIAICLVFFVCWAPYYVLQLTQLSISRPTLTFVYLYNAAISLGYANSCLNPFVYIVLCETFRKRLVLSVKPAAQGQLRAVSNAQTADEERTESKGT
RUO
MCHR1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
2847
GPR24 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPR24/MCH1R/MGC32129/SLC1
MCHR1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications