Learn More
Abnova™ Human GPR172B Full-length ORF (NP_060456.2, 1 a.a. - 448 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_060456.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55065
Peso molecular 72.8kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16101093
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055065-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16191083
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055065-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
GPCR41 (MIM 607882) and GPCR42 act as receptors for porcine endogenous retrovirus subgroup A (PERV-A).[supplied by OMIM]
Sequence: MAAPTLGRLVLTHLLVALFGMGSWAAVNGIWVELPVVVKDLPEGWSLPSYLSVVVALGNLGLLVVTLWRRLAPGKGEQVPIQVVQVLSVVGTALLAPLWHHVAPVAGQLHSVAFLTLALVLAMACCTSNVTFLPFLSHLPPPFLRSFFLGQGLSALLPCVLALVQGVGRLECPPAPTNGTSGPPLDFPERFPASTFFWALTALLVTSAAAFRGLLLLLPSLPSVTTGGSGPELQLGSPGAEEEEKEEEEALPLQEPPSQAAGTIPGPDPEVHQLFSAHGAFLLGLMAFTSAVTNGVLPSVQSFSCLPYGRLAYHLAVVLGSAANPLACFLAMGVLCRSLAGLVGLSLLGMLFGAYLMALAILSPCPPLVGTTAGVVLVVLSWVLCLCVFSYVKVAASSLLHGGGRPALLAAGVAIQVGSLLGAGAMFPPTSIYHVFQSRKDCVDPCGP
Especificaciones
Especificaciones
NP_060456.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
72.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAAPTLGRLVLTHLLVALFGMGSWAAVNGIWVELPVVVKDLPEGWSLPSYLSVVVALGNLGLLVVTLWRRLAPGKGEQVPIQVVQVLSVVGTALLAPLWHHVAPVAGQLHSVAFLTLALVLAMACCTSNVTFLPFLSHLPPPFLRSFFLGQGLSALLPCVLALVQGVGRLECPPAPTNGTSGPPLDFPERFPASTFFWALTALLVTSAAAFRGLLLLLPSLPSVTTGGSGPELQLGSPGAEEEEKEEEEALPLQEPPSQAAGTIPGPDPEVHQLFSAHGAFLLGLMAFTSAVTNGVLPSVQSFSCLPYGRLAYHLAVVLGSAANPLACFLAMGVLCRSLAGLVGLSLLGMLFGAYLMALAILSPCPPLVGTTAGVVLVVLSWVLCLCVFSYVKVAASSLLHGGGRPALLAAGVAIQVGSLLGAGAMFPPTSIYHVFQSRKDCVDPCGP
RUO
GPR172B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55065
GPR172B (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10060/GPCR/GPCR42/PAR2/RFT1
GPR172B
Recombinant
wheat germ expression system