missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GORASP2 Full-length ORF (NP_056345.3, 1 a.a. - 452 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_056345.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 26003 |
Peso molecular | 73.5kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118002
|
Abnova™
H00026003-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108002
|
Abnova™
H00026003-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. The protein encoded by this gene is involved in establishing the stacked structure of the Golgi apparatus. [provided by RefSeq]
Sequence: MGSSQSVEIPGGGTEGYHVLRVQENSPGHRAGLEPFFDFIVSINGSRLNKDNDTLKDLLKANVEKPVKMLIYSSKTLELRETSVTPSNLWGGQGLLGVSIRFCSFDGANENVWHVLEVESNSPAALAGLRPHSDYIIGADTVMNESEDLFSLIETHEAKPLKLYVYNTDTDNCREVIITPNSAWGGEGSLGCGIGYGYLHRIPTRPFEEGKKISLPGQMAGTPITPLKDGFTEVQLSSVNPPSLSPPGTTGIEQSLTGLSISSTPPAVSSVLSTGVPTVPLLPPQVNQSLTSVPPMNPATTLPGLMPLPAGLPNLPNLNLNLPAPHIMPGVGLPELVNPGLPPLPSMPPRNLPGIAPLPLPSEFLPSFPLVPESSSAASSGELLSSLPPTSNAPSDPATTTAKADAASSLTVDVTPPTAKAPTTVEDRVGDSTPVSEKPVSAAVDANASESPEspecificaciones
NP_056345.3 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
73.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MGSSQSVEIPGGGTEGYHVLRVQENSPGHRAGLEPFFDFIVSINGSRLNKDNDTLKDLLKANVEKPVKMLIYSSKTLELRETSVTPSNLWGGQGLLGVSIRFCSFDGANENVWHVLEVESNSPAALAGLRPHSDYIIGADTVMNESEDLFSLIETHEAKPLKLYVYNTDTDNCREVIITPNSAWGGEGSLGCGIGYGYLHRIPTRPFEEGKKISLPGQMAGTPITPLKDGFTEVQLSSVNPPSLSPPGTTGIEQSLTGLSISSTPPAVSSVLSTGVPTVPLLPPQVNQSLTSVPPMNPATTLPGLMPLPAGLPNLPNLNLNLPAPHIMPGVGLPELVNPGLPPLPSMPPRNLPGIAPLPLPSEFLPSFPLVPESSSAASSGELLSSLPPTSNAPSDPATTTAKADAASSLTVDVTPPTAKAPTTVEDRVGDSTPVSEKPVSAAVDANASESP | |
RUO | |
GORASP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
26003 | |
GORASP2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp434D156/FLJ13139/GOLPH6/GRASP55/GRS2/p59 | |
GORASP2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |