missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GOLGA1 Partial ORF (NP_002068, 668 a.a. - 767 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002068 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2800 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118804
|
Abnova™
H00002800-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108804
|
Abnova™
H00002800-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. The golgins are a family of proteins, of which the protein encoded by this gene is a member, that are localized to the Golgi. This encoded protein is associated with Sjogren's syndrome. [provided by RefSeq]
Sequence: EKPGPEMANMAPSVTNNTDLTDAREINFEYLKHVVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWSEspecificaciones
NP_002068 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC33154/golgin-97 | |
GOLGA1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2800 | |
GOLGA1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EKPGPEMANMAPSVTNNTDLTDAREINFEYLKHVVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWS | |
RUO | |
GOLGA1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |