missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GLYCTK Partial ORF (NP_660305.2, 332 a.a. - 430 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_660305.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 132158
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16191817
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00132158-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16101827
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00132158-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This locus encodes a member of the glycerate kinase type-2 family. The encoded enzyme catalyzes the phosphorylation of (R)-glycerate and may be involved in serine degradation and fructose metabolism. Decreased activity of the encoded enzyme may be associated with the disease D-glyceric aciduria. Alternatively spliced transcript variants have been described. [provided by RefSeq]

Sequence: VLSAAMQGDVKSMAQFYGLLAHVARTRLTPSMAGASVEEDAQLHELAAELQIPDLQLEEALETMAWGRGPVCLLAGGEPTVQLQGSGRGGRNQELALRV
Especificaciones

Especificaciones

NP_660305.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GLYCTK1/HBEBP2/HBEBP4/HBeAgBP4A
GLYCTK
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
132158
GLYCTK (Human) Recombinant Protein (Q01)
VLSAAMQGDVKSMAQFYGLLAHVARTRLTPSMAGASVEEDAQLHELAAELQIPDLQLEEALETMAWGRGPVCLLAGGEPTVQLQGSGRGGRNQELALRV
RUO
GLYCTK
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications