missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GLS2 Partial ORF (NP_037399.2, 543 a.a. - 602 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037399.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 27165 |
Peso molecular | 32.34kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195756
|
Abnova™
H00027165-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16185756
|
Abnova™
H00027165-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a mitochondrial phosphate-activated glutaminase that catalyzes the hydrolysis of glutamine to stoichiometric amounts of glutamate and ammonia. This protein is functionally similar to the kidney glutaminase but is a little smaller in size. Originally thought to be liver-specific, this protein has been found in other tissues as well. At least one transcribed pseudogene has been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KVNPFAKDRWGNIPLDDAVQFNHLEVVKLLQDYQDSYTLSETQAEAAAEALSKENLESMVEspecificaciones
NP_037399.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.34kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GA/GLS/LGA/MGC71567/hLGA | |
GLS2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
27165 | |
GLS2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KVNPFAKDRWGNIPLDDAVQFNHLEVVKLLQDYQDSYTLSETQAEAAAEALSKENLESMV | |
RUO | |
GLS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |