Learn More
Abnova™ Human GLS Partial ORF (NP_055720, 580 a.a. - 669 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055720 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2744 |
Peso molecular | 35.64kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16168744
|
Abnova™
H00002744-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16158744
|
Abnova™
H00002744-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sahai (1983) [PubMed 6825316] demonstrated phosphate-activated glutaminase (EC 3.5.1.2) in human platelets. It is the major enzyme yielding glutamate from glutamine. Significance of the enzyme derives from its possible implication in behavior disturbances in which glutamate acts as a neurotransmitter (Prusiner, 1981). High heritability of platelet glutaminase was indicated by studies of Sahai and Vogel (1983) [PubMed 6682827] who found an intraclass correlation coefficient of 0.96 for monozygotic twins and 0.53 for dizygotic twins.[supplied by OMIM]
Sequence: EQRDYDSRTALHVAAAEGHVEVVKFLLEACKVNPFPKDRWNNTPMDEALHFGHHDVFKILQEYQVQYTPQGDSDNGKENQTVHKNLDGLLEspecificaciones
NP_055720 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AAD20/DKFZp686O15119/FLJ10358/GLS1/KIAA0838 | |
GLS | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2744 | |
GLS (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EQRDYDSRTALHVAAAEGHVEVVKFLLEACKVNPFPKDRWNNTPMDEALHFGHHDVFKILQEYQVQYTPQGDSDNGKENQTVHKNLDGLL | |
RUO | |
GLS | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |