Learn More
Abnova™ Human GLB1 Partial ORF (NP_000395, 578 a.a. - 677 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000395
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2720
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16198694
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002720-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16188694
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002720-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes beta-galactosidase-1, a lysosomal enzyme that hydrolyzes the terminal beta-galactose from ganglioside substrates and other glycoconjugates. Defects in this gene are the cause of GM1-gangliosidosis and Morquio B syndrome. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KGQVWINGFNLGRYWPARGPQLTLFVPQHILMTSAPNTITVLELEWAPCSSDDPELCAVTFVDRPVIGSSVTYDHPSKPVEKRLMPPPPQKNKDSWLDHV
Especificaciones
Especificaciones
NP_000395
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EBP/ELNR1
GLB1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2720
GLB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KGQVWINGFNLGRYWPARGPQLTLFVPQHILMTSAPNTITVLELEWAPCSSDDPELCAVTFVDRPVIGSSVTYDHPSKPVEKRLMPPPPQKNKDSWLDHV
RUO
GLB1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate