missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GHRHR Partial ORF (NP_000814, 23 a.a. - 132 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000814 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2692 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16168664
|
Abnova™
H00002692-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16158664
|
Abnova™
H00002692-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene, expressed in the pituitary, encodes a receptor for growth hormone-releasing hormone. Binding of this hormone to the receptor leads to synthesis and release of growth hormone. Mutations in this gene have been associated with isolated growth hormone deficiency (IGHD), also known as Dwarfism of Sindh, a disorder characterized by short stature. Many alternate transcriptional splice variants encoding different isoforms have been described, but only two have been characterized to date. [provided by RefSeq]
Sequence: HMHPECDFITQLREDESACLQAAEEMPNTTLGCPATWDGLLCWPTAGSGEWVTLPCPDFFSHFSSESGAVKRDCTITGWSEPFPPYPVACPVPLELLAEEESYFSTVKIIEspecificaciones
NP_000814 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GHRFR/GHRHRpsv/GRFR | |
GHRHR | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2692 | |
GHRHR (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HMHPECDFITQLREDESACLQAAEEMPNTTLGCPATWDGLLCWPTAGSGEWVTLPCPDFFSHFSSESGAVKRDCTITGWSEPFPPYPVACPVPLELLAEEESYFSTVKII | |
RUO | |
GHRHR | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |