missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GFM2 Partial ORF (NP_115756.2, 681 a.a. - 779 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_115756.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84340
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16100747
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084340-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16110747
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084340-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Eukaryotes contain two protein translational systems, one in the cytoplasm and one in the mitochondria. Mitochondrial translation is crucial for maintaining mitochondrial function and mutations in this system lead to a breakdown in the respiratory chain-oxidative phosphorylation system and to impaired maintenance of mitochondrial DNA. This gene encodes one of mitochondrial translation elongation factors. Its role in the regulation of normal mitochondrial function and in different disease states attributed to mitochondrial dysfunction is not known. Alternative splicing results in at least three transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]

Sequence: ADKQVLEPLMNLEVTVARDYLSPVLADLAQRRGNIQEIQTRQDNKVVIGFVPLAEIMGYSTVLRTLTSGSATFALELSTYQAMNPQDQNTLLNRRSGLT
Especificaciones

Especificaciones

NP_115756.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EFG2/MST027/hEFG2
GFM2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84340
GFM2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ADKQVLEPLMNLEVTVARDYLSPVLADLAQRRGNIQEIQTRQDNKVVIGFVPLAEIMGYSTVLRTLTSGSATFALELSTYQAMNPQDQNTLLNRRSGLT
RUO
GFM2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications