Learn More
Abnova™ Human GDF7 Partial ORF (NP_878248.2, 204 a.a. - 301 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_878248.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 151449 |
Peso molecular | 36.41kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16015805
|
Abnova™
H00151449-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16005805
|
Abnova™
H00151449-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family. BMPs belong to the transforming growth factor-beta superfamily of secreted signalling molecules that regulate diverse processes in growth, repair and embryonic development. In mouse, this gene functions as an inductive signal from the roof plate required for the specification of neuronal identity in the dorsal spinal cord. [provided by RefSeq]
Sequence: VGQRWEAFDVADAMRRHRREPRPPRAFCLLLRAVAGPVPSPLALRRLGFGWPGGGGSAAEERAVLVVSSRTQRKESLFREIRAQARALGAALASEPLPEspecificaciones
NP_878248.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.41kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BMP12 | |
GDF7 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
151449 | |
GDF7 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
VGQRWEAFDVADAMRRHRREPRPPRAFCLLLRAVAGPVPSPLALRRLGFGWPGGGGSAAEERAVLVVSSRTQRKESLFREIRAQARALGAALASEPLP | |
RUO | |
GDF7 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |