Learn More
Invitrogen™ Human GDF-9 ELISA Kit
Human GDF-9 quantitates human GDF-9 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH216RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human GDF-9 quantitates human GDF-9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GDF-9.
El GDF9 es un miembro de la familia de proteínas morfogenéticas óseas (BMP) y de la superfamilia TGF-beta. Este grupo de proteínas se caracteriza por un sitio de procesamiento proteolítico polibásico que se escinde para producir una proteína madura que contiene siete residuos de cisteína conservados. Los miembros de esta familia son reguladores del crecimiento y la diferenciación celular tanto en tejidos embrionarios como en tejidos adultos. Los factores de crecimiento sintetizados por células somáticas ováricas afectan directamente el crecimiento y la función de los ovocitos. El GDF9 se expresa en ovocitos y se cree que es necesario para la foliculogénesis ovárica.Especificaciones
GDF9; GDF-9; factor de diferenciación de crecimiento 9; factor de crecimiento/diferenciación 9 | |
2,2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GDF9 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 2,2 a 500 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O60383 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
GDF9 | |
4 h 45 min |