missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GCNT1 Full-length ORF (NP_001481.2, 1 a.a. - 428 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001481.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2650 |
Peso molecular | 76.2kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16165381
|
Abnova™
H00002650-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16155381
|
Abnova™
H00002650-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase gene family. It is essential to the formation of Gal beta 1-3(GlcNAc beta 1-6)GalNAc structures and the core 2 O-glycan branch. The gene coding this enzyme was originally mapped to 9q21, but was later localized to 9q13. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MLRTLLRRRLFSYPTKYYFMVLVLSLITFSVLRIHQKPEFVSVRHLELAGENPSSDINCTKVLQGDVNEIQKVKLEILTVKFKKRPRWTPDDYINMTSDCSSFIKRRKYIVEPLSKEEAEFPIAYSIVVHHKIEMLDRLLRAIYMPQNFYCIHVDTKSEDSYLAAVMGIASCFSNVFVASRLESVVYASWSRVQADLNCMKDLYAMSANWKYLINLCGMDFPIKTNLEIVRKLKLLMGENNLETERMPSHKEERWKKRYEVVNGKLTNTGTVKMLPPLETPLFSGSAYFVVSREYVGYVLQNEKIQKLMEWAQDTYSPDEYLWATIQRIPEVPGSLPASHKYDLSDMQAVARFVKWQYFEGDVSKGAPYPPCDGVHVRSVCIFGAGDLNWMLRKHHLFANKFDVDVDLFAIQCLDEHLRHKALETLKHEspecificaciones
NP_001481.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
76.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLRTLLRRRLFSYPTKYYFMVLVLSLITFSVLRIHQKPEFVSVRHLELAGENPSSDINCTKVLQGDVNEIQKVKLEILTVKFKKRPRWTPDDYINMTSDCSSFIKRRKYIVEPLSKEEAEFPIAYSIVVHHKIEMLDRLLRAIYMPQNFYCIHVDTKSEDSYLAAVMGIASCFSNVFVASRLESVVYASWSRVQADLNCMKDLYAMSANWKYLINLCGMDFPIKTNLEIVRKLKLLMGENNLETERMPSHKEERWKKRYEVVNGKLTNTGTVKMLPPLETPLFSGSAYFVVSREYVGYVLQNEKIQKLMEWAQDTYSPDEYLWATIQRIPEVPGSLPASHKYDLSDMQAVARFVKWQYFEGDVSKGAPYPPCDGVHVRSVCIFGAGDLNWMLRKHHLFANKFDVDVDLFAIQCLDEHLRHKALETLKH | |
RUO | |
GCNT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2650 | |
GCNT1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C2GNT/C2GNT-L/C2GNT1/G6NT/MGC126335/MGC126336/NACGT2/NAGCT2 | |
GCNT1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |