Learn More
Abnova™ Human GAS2L2 Partial ORF (NP_644814, 665 a.a. - 776 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00246176-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16172537
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LLKVDLEAWKAAPTGSPKPAVTPGPGSLKGKLGARQSGPRTKASLSAKGTHMRKVPPQGGQDCSASTVSASPEAPTPSPLDPNSDKAKACLSKGRRTLRKPKRVPSIYKLKL
Especificaciones
Especificaciones
NP_644814
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
38.06kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LLKVDLEAWKAAPTGSPKPAVTPGPGSLKGKLGARQSGPRTKASLSAKGTHMRKVPPQGGQDCSASTVSASPEAPTPSPLDPNSDKAKACLSKGRRTLRKPKRVPSIYKLKL
RUO
GAS2L2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
246176
GAS2L2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GAR17
GAS2L2
Recombinant
wheat germ expression system