Learn More
Invitrogen™ Human GAPDH ELISA Kit
Human GAPDH quantitates human GAPDH in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso Sustrato de ADP-ribosilación dependiente de BFA de 38 kDa; proteína génica 9 asociada al envejecimiento; BARS-38; bb02e05; cb350; cb609; CDABP0047; EC 1.2.1.12; proteína secretora del epidídimo Li 278; proteína de unión de esperma secretora del epidídimo Li 162 eP; fb71f08; fk58c09; G3PD; G3PDH; GAPD; GAPD2; GAPDH; GAPDH2; GAPDH-2; GAPDHS; GAPDS; GAPD-S; gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, específico de los testículos; gliceraldehído fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 2; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa GAPDH; Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa como 17 proteínas; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa tipo 2; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, espermatogénico; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, específica de los testículos; Gliceraldehído-fosfato-deshidrogenasa; glicerina aldehído 3-fosfato deshidrogenasa; HEL-S-162 eP; H
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17194959
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH207RBX5
5 x 96 pruebas
2635.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17144493
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH207RB
96 pruebas
656.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human GAPDH quantitates human GAPDH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GAPDH.
GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) is a catalytic enzyme commonly known to be involved in glycolysis. GAPDH exists as a tetramer of identical 37-kDa subunits and catalyzes the reversible reduction of 1,3-bisphosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphophate in the presence of NADPH. Apart from playing a key role in glycolysis, GAPDH is ubiquitously expressed and displays other activities unrelated to its glycolytic function. GAPDH is reported to be involved in the processes of DNA replication, DNA repair, nuclear RNA export, membrane fusion and microtubule bundling. Studies provide evidence of GAPDH playing an essential part in gene expression observed in apoptosis and as part of the cellular phenotype of age-related neurodegenerative diseases. Further, GAPDH is involved in other cellular processes ranging from membrane fusion, and neuronal apoptosis in cancer. GAPDH is reported to bind to a variety of other proteins, including the amyloid precursor protein, mutations in which cause some forms of Alzheimer's disease (AD), and the polyglutamine tracts of Huntingtin, the protein product aberrant forms of which are causative of Huntington's disease. Associations between GAPDH, actin and tubulin have also be reported. Since GAPDH is expressed at high levels in most tissues, it is useful as protein loading control in Western Blot analysis.
Especificaciones
Especificaciones
Sustrato de ADP-ribosilación dependiente de BFA de 38 kDa; proteína génica 9 asociada al envejecimiento; BARS-38; bb02e05; cb350; cb609; CDABP0047; EC 1.2.1.12; proteína secretora del epidídimo Li 278; proteína de unión de esperma secretora del epidídimo Li 162 eP; fb71f08; fk58c09; G3PD; G3PDH; GAPD; GAPD2; GAPDH; GAPDH2; GAPDH-2; GAPDHS; GAPDS; GAPD-S; gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, específico de los testículos; gliceraldehído fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 2; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa GAPDH; Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa como 17 proteínas; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa tipo 2; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, espermatogénico; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, específica de los testículos; Gliceraldehído-fosfato-deshidrogenasa; glicerina aldehído 3-fosfato deshidrogenasa; HEL-S-162 eP; H
0,82 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
GAPDH, GAPDHs
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
GAPDH
4 h 45 min
De 0,82 a 200 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
O14556, P04406
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min