Learn More
Abnova™ Human GALNT3 Partial ORF (NP_004473.1, 43 a.a. - 138 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004473.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2591 |
Peso molecular | 36.3kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16014045
|
Abnova™
H00002591-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16004045
|
Abnova™
H00002591-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes UDP-GalNAc transferase 3, a member of the GalNAc-transferases family. This family transfers an N-acetyl galactosamine to the hydroxyl group of a serine or threonine residue in the first step of O-linked oligosaccharide biosynthesis. Individual GalNAc-transferases have distinct activities and initiation of O-glycosylation is regulated by a repertoire of GalNAc-transferases. The protein encoded by this gene is highly homologous to other family members, however the enzymes have different substrate specificities. [provided by RefSeq]
Sequence: VQYSKEESRMERNMKNKNKMLDLMLEAVNNIKDAMPKMQIGAPVRQNIDAGERPCLQGYYTAAELKPVLDRPPQDSNAPGASGKAFKTTNLSVEEQEspecificaciones
NP_004473.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.3kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686C10199/GalNAc-T3/HFTC/HHS/MGC61909 | |
GALNT3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2591 | |
GALNT3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VQYSKEESRMERNMKNKNKMLDLMLEAVNNIKDAMPKMQIGAPVRQNIDAGERPCLQGYYTAAELKPVLDRPPQDSNAPGASGKAFKTTNLSVEEQ | |
RUO | |
GALNT3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |