missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GALC Partial ORF (NP_000144, 596 a.a. - 669 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00002581-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16198454

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This gene encodes a lysosomal protein which hydrolyzes the galactose ester bonds of galactosylceramide, galactosylsphingosine, lactosylceramide, and monogalactosyldiglyceride. Mutations in this gene have been associated with Krabbe disease, also known as globoid cell leukodystrophy. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq]

Sequence: AGWIIYALGRVEVTAKKWYTLTLTIKGHFASGMLNDKSLWTDIPVNFPKNGWAAIGTHSFEFAQFDNFLVEATR
Especificaciones

Especificaciones

NP_000144
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.88kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AGWIIYALGRVEVTAKKWYTLTLTIKGHFASGMLNDKSLWTDIPVNFPKNGWAAIGTHSFEFAQFDNFLVEATR
RUO
GALC
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2581
GALC (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GALC
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales