Learn More
Abnova™ Human Gage7 Full-Length Orf (Abm85267.1, 1 A.A.-117 A.A.) Recombinant Protein With Gst Tag At N-Terminal.
Recombinant proteins expressed from in vitro wheat germ system. Such proteins mirror the conformation and folding of the native proteins in the eukaryotic biological system.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | ABM85267.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2579 |
Nombre | GAGE7 (Human) Recombinant Protein (P02) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105281
|
Abnova™
H00002579-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16115281
|
Abnova™
H00002579-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Good Folding
- Excellent amino acids labeling
Immunogen Sequence: MSWRGRSTYYWPRPRRYVQPPEMIGPMRPEQFSDEVEPATPEEGEPATQRQDPAAAQEGEDEGASAGQGPKPEAHSQEQGHPQTGCECEDGPDGQEMDPPNPEEVKTPEEGEKQSQC
Especificaciones
ABM85267.1 | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
GAGE7 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GAGE-7 | |
GAGE7 | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2579 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSWRGRSTYYWPRPRRYVQPPEMIGPMRPEQFSDEVEPATPEEGEPATQRQDPAAAQEGEDEGASAGQGPKPEAHSQEQGHPQTGCECEDGPDGQEMDPPNPEEVKTPEEGEKQSQC | |
RUO | |
GAGE7 | |
GST |
For Research Use Only