Learn More
Abnova™ Human FUNDC2 Full-length ORF (NP_076423.2, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_076423.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 65991 |
Peso molecular | 47.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16103953
|
Abnova™
H00065991-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16193943
|
Abnova™
H00065991-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sequence: METSAPRAGSQVVATTARHSAAYRADPLRVSSRDKLTEMAASSQGNFEGNFESLDLAEFAKKQPWWRKLFGQESGPSAEKYSVATQLFIGGVTGWCTGFIFQKVGKLAATAVGGGFFLLQLANHTGYIKVDWQRVEKDMKKAKEQLKIRKSNQIPTEVRSKAEEVVSFVKKNVLVTGGFFGGFLLGMASEspecificaciones
NP_076423.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
47.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
METSAPRAGSQVVATTARHSAAYRADPLRVSSRDKLTEMAASSQGNFEGNFESLDLAEFAKKQPWWRKLFGQESGPSAEKYSVATQLFIGGVTGWCTGFIFQKVGKLAATAVGGGFFLLQLANHTGYIKVDWQRVEKDMKKAKEQLKIRKSNQIPTEVRSKAEEVVSFVKKNVLVTGGFFGGFLLGMAS | |
RUO | |
FUNDC2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
65991 | |
FUNDC2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DC44/FLJ33773/HCBP6/HCC3/MGC131676/MGC2495/PD03104 | |
FUNDC2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |