missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FUBP3 Partial ORF (AAH07874.1, 152 a.a. - 261 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH07874.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8939
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16169665
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008939-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16159665
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008939-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: LRITGDAFKVQQAREMVLEIIREKDQADFRGVRGDFNSRMGGGSIEVSVPRFAVGIVIGRNGEMIKKIQNDAGVRIQFKPDDGISPEYYRQQVAFYGQTLGQAQAHSQEQ
Especificaciones

Especificaciones

AAH07874.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FBP3
FUBP3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8939
FUBP3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LRITGDAFKVQQAREMVLEIIREKDQADFRGVRGDFNSRMGGGSIEVSVPRFAVGIVIGRNGEMIKKIQNDAGVRIQFKPDDGISPEYYRQQVAFYGQTLGQAQAHSQEQ
RUO
FUBP3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications