Learn More
Abnova™ Human FRMD3 Partial ORF (NP_777598.2, 393 a.a. - 480 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_777598.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 257019 |
Peso molecular | 35.42kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16102637
|
Abnova™
H00257019-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16192627
|
Abnova™
H00257019-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Protein 4.1 of red blood cells, or 4.1R (EPB41; MIM 130500), is a multifunctional protein essential for maintaining erythrocyte shape and membrane mechanical properties. The protein 4.1 family comprises a group of structural proteins that includes, in addition to 4.1R, 4.1G (general type; MIM 603237), 4.1B (brain type; MIM 605331), 4.1N (neuron type; MIM 602879), and 4.1O (ovary type).[supplied by OMIM]
Sequence: SAPLISSSPVKAAREYEDPPSEEEDKIKEEPLTISELVYNPSASLLPTPVDDDEIDMLFDCPSRLELEREDTDSFEDLEADENAFLIAEspecificaciones
NP_777598.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.42kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
4.1O/EPB41L4O/EPB41LO/MGC20553/P410 | |
FRMD3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
257019 | |
FRMD3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SAPLISSSPVKAAREYEDPPSEEEDKIKEEPLTISELVYNPSASLLPTPVDDDEIDMLFDCPSRLELEREDTDSFEDLEADENAFLIA | |
RUO | |
FRMD3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |