missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human FRG1 Partial ORF (NP_004468.1, 159 a.a. - 258 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004468.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2483 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16198324
|
Abnova™
H00002483-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108334
|
Abnova™
H00002483-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene maps to a location 100 kb centromeric of the repeat units on chromosome 4q35 which are deleted in facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD). It is evolutionarily conserved and has related sequences on multiple human chromosomes but DNA sequence analysis did not reveal any homology to known genes. In vivo studies demonstrate the encoded protein is localized to the nucleolus. [provided by RefSeq]
Sequence: CNEAGDIEAKSKTAGEEEMIKIRSCAERETKKKDDIPEEDKGNVKQCEINYVKKFQSFQDHKLKISKEDSKILKKARKDGFLHETLLDRRAKLKADRYCKEspecificaciones
NP_004468.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FRG1A/FSG1 | |
FRG1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2483 | |
FRG1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
CNEAGDIEAKSKTAGEEEMIKIRSCAERETKKKDDIPEEDKGNVKQCEINYVKKFQSFQDHKLKISKEDSKILKKARKDGFLHETLLDRRAKLKADRYCK | |
RUO | |
FRG1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |