missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FOXK2 Partial ORF (NP_004505.2, 561 a.a. - 660 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_004505.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3607
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16170115
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003607-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16160115
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003607-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene contains a fork head DNA binding domain. This protein can bind to the purine-rich motifs of the HIV long terminal repeat (LTR), and to the similar purine-rich motif in the interleukin 2 (IL2) promoter. It may be involved in the regulation of viral and cellular promoter elements. [provided by RefSeq]

Sequence: QQAPLGQHQLPIKTVTQNGTHVASVPTAVHGQVNNAAASPLHMLATHASASASLPTKRHNGDQPEQPELKRIKTEDGEGIVIALSVDTPPAAVREKGVQN
Especificaciones

Especificaciones

NP_004505.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ILF/ILF-1/ILF1
FOXK2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3607
FOXK2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QQAPLGQHQLPIKTVTQNGTHVASVPTAVHGQVNNAAASPLHMLATHASASASLPTKRHNGDQPEQPELKRIKTEDGEGIVIALSVDTPPAAVREKGVQN
RUO
FOXK2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications