missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human FOXG1B Partial ORF (NP_005240, 183 a.a. - 291 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005240 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2290 |
Peso molecular | 37.73kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16168174
|
Abnova™
H00002290-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16158174
|
Abnova™
H00002290-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the development of the brain and telencephalon. [provided by RefSeq]
Sequence: PFSYNALIMMAIRQSPEKRLTLNGIYEFIMKNFPYYRENKQGWQNSIRHNLSLNKCFVKVPRHYDDPGKGNYWMLDPSSDDVFIGGTTGKLRRRSTTSRAKLAFKRGAREspecificaciones
NP_005240 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BF1/BF2/FHKL3/FKH2/FKHL1/FKHL2/FKHL3/FKHL4/FOXG1A/FOXG1B/FOXG1C/HBF-1/HBF-2/HBF-3/HBF-G2/HBF2/HFK1/HFK2/HFK3/KHL2/QIN | |
FOXG1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2290 | |
FOXG1B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PFSYNALIMMAIRQSPEKRLTLNGIYEFIMKNFPYYRENKQGWQNSIRHNLSLNKCFVKVPRHYDDPGKGNYWMLDPSSDDVFIGGTTGKLRRRSTTSRAKLAFKRGAR | |
RUO | |
FOXG1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |