missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FOXG1 Partial ORF (CAA52241.1, 164 a.a. - 224 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso CAA52241.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2290
Peso molecular 32.45kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043995
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002290-Q03.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16053995
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002290-Q03.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the development of the brain and telencephalon. [provided by RefSeq]

Sequence: SPFLSLHHPRASSTLSYNGTTSAYPSHPMPYSSVLTQNSLGNNHSFSTANGLSVDRLVNGE
Especificaciones

Especificaciones

CAA52241.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.45kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BF1/BF2/FHKL3/FKH2/FKHL1/FKHL2/FKHL3/FKHL4/FOXG1A/FOXG1B/FOXG1C/HBF-1/HBF-2/HBF-3/HBF-G2/HBF2/HFK1/HFK2/HFK3/KHL2/QIN
FOXG1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2290
FOXG1 (Human) Recombinant Protein (Q03)
SPFLSLHHPRASSTLSYNGTTSAYPSHPMPYSSVLTQNSLGNNHSFSTANGLSVDRLVNGE
RUO
FOXG1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates