missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FBXO21 Full-length ORF (NP_055817.1, 1 a.a. - 621 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_055817.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23014
Peso molecular 97.9kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16186842
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023014-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16196842
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023014-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by an approximately 40 amino acid motif, the F-box. The F-box proteins constitute one of the four subunits of ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which function in phosphorylation-dependent ubiquitination. The F-box proteins are divided into 3 classes: Fbws containing WD-40 domains, Fbls containing leucine-rich repeats, and Fbxs containing either different protein-protein interaction modules or no recognizable motifs. The protein encoded by this gene belongs to the Fbxs class. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants. [provided by RefSeq]

Sequence: MAAAAVDSAMEVVPALAEEAAPEVAGLSCLVNLPGEVLEYILCCGSLTAADIGRVSSTCRRLRELCQSSGKVWKEQFRVRWPSLMKHYSPTDYVNWLEEYKVRQKAGLEARKIVASFSKRFFSEHVPCNGFSDIENLEGPEIFFEDELVCILNMEGRKALTWKYYAKKILYYLRQQKILNNLKAFLQQPDDYESYLEGAVYIDQYCNPLSDISLKDIQAQIDSIVELVCKTLRGINSRHPSLAFKAGESSMIMEIELQSQVLDAMNYVLYDQLKFKGNRMDYYNALNLYMHQVLIRRTGIPISMSLLYLTIARQLGVPLEPVNFPSHFLLRWCQGAEGATLDIFDYIYIDAFGKGKQLTVKECEYLIGQHVTAALYGVVNVKKVLQRMVGNLLSLGKREGIDQSYQLLRDSLDLYLAMYPDQVQLLLLQARLYFHLGIWPEKVLDILQHIQTLDPGQHGAVGYLVQHTLEHIERKKEEVGVEVKLRSDEKHRDVCYSIGLIMKHKRYGYNCVIYGWDPTCMMGHEWIRNMNVHSLPHGHHQPFYNVLVEDGSCRYAAQENLEYNVEPQEISHPDVGRYFSEFTGTHYIPNAELEIRYPEDLEFVYETVQNIYSAKKENIDE
Especificaciones

Especificaciones

NP_055817.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
97.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAAAAVDSAMEVVPALAEEAAPEVAGLSCLVNLPGEVLEYILCCGSLTAADIGRVSSTCRRLRELCQSSGKVWKEQFRVRWPSLMKHYSPTDYVNWLEEYKVRQKAGLEARKIVASFSKRFFSEHVPCNGFSDIENLEGPEIFFEDELVCILNMEGRKALTWKYYAKKILYYLRQQKILNNLKAFLQQPDDYESYLEGAVYIDQYCNPLSDISLKDIQAQIDSIVELVCKTLRGINSRHPSLAFKAGESSMIMEIELQSQVLDAMNYVLYDQLKFKGNRMDYYNALNLYMHQVLIRRTGIPISMSLLYLTIARQLGVPLEPVNFPSHFLLRWCQGAEGATLDIFDYIYIDAFGKGKQLTVKECEYLIGQHVTAALYGVVNVKKVLQRMVGNLLSLGKREGIDQSYQLLRDSLDLYLAMYPDQVQLLLLQARLYFHLGIWPEKVLDILQHIQTLDPGQHGAVGYLVQHTLEHIERKKEEVGVEVKLRSDEKHRDVCYSIGLIMKHKRYGYNCVIYGWDPTCMMGHEWIRNMNVHSLPHGHHQPFYNVLVEDGSCRYAAQENLEYNVEPQEISHPDVGRYFSEFTGTHYIPNAELEIRYPEDLEFVYETVQNIYSAKKENIDE
RUO
FBXO21
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23014
FBXO21 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434G058/FBX21/FLJ90233/KIAA0875/MGC26682
FBXO21
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications