missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FBXL11 Partial ORF (NP_036440, 742 a.a. - 840 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_036440
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 22992
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16116832
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022992-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16106832
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022992-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by an approximately 40 amino acid motif, the F-box. The F-box proteins constitute one of the four subunits of ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which function in phosphorylation-dependent ubiquitination. The F-box proteins are divided into 3 classes: Fbws containing WD-40 domains, Fbls containing leucine-rich repeats, and Fbxs containing either different protein-protein interaction modules or no recognizable motifs. The protein encoded by this gene belongs to the Fbls class and, in addition to an F-box, contains at least 6 highly degenerated leucine-rich repeats. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]

Sequence: GAGPSDHHSASRDERFKRRQLLRLQATERTMVREKENNPSGKKELSEVEKAKIRGSYLTVTLQRPTKELHGTSIVPKLQAITASSANLRHSPRVLVQHC
Especificaciones

Especificaciones

NP_036440
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CXXC8/DKFZp434M1735/FBL11/FBL7/FLJ00115/FLJ46431/JHDM1A/KDM2A/KIAA1004/LILINA
FBXL11
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
22992
FBXL11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GAGPSDHHSASRDERFKRRQLLRLQATERTMVREKENNPSGKKELSEVEKAKIRGSYLTVTLQRPTKELHGTSIVPKLQAITASSANLRHSPRVLVQHC
RUO
FBXL11
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications