missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human FASN Partial ORF (NP_004095, 2378 a.a. - 2477 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004095 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2194 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16197974
|
Abnova™
H00002194-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16107984
|
Abnova™
H00002194-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The enzyme encoded by this gene is a multifunctional protein. Its main function is to catalyze the synthesis of palmitate from acetyl-CoA and malonyl-CoA, in the presence of NADPH, into long-chain saturated fatty acids. In some cancer cell lines, this protein has been found to be fused with estrogen receptor-alpha (ER-alpha), in which the N-terminus of FAS is fused in-frame with the C-terminus of ER-alpha. [provided by RefSeq]
Sequence: MEHNRVLEALLPLKGLEERVAAAVDLIIKSHQGLDRQELSFAARSFYYKLRAAEQYTPKAKYHGNVMLLRAKTGGAYGEDLGADYNLSQVCDGKVSVHVIEspecificaciones
NP_004095 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FAS/MGC14367/MGC15706/OA-519/SDR27X1 | |
FASN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2194 | |
FASN (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MEHNRVLEALLPLKGLEERVAAAVDLIIKSHQGLDRQELSFAARSFYYKLRAAEQYTPKAKYHGNVMLLRAKTGGAYGEDLGADYNLSQVCDGKVSVHVI | |
RUO | |
FASN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |