Learn More
Abnova™ Human Fam40A Full-Length Orf (Bab55265.1, 1 A.A.-742 A.A.) Recombinant Protein With Gst Tag At N-Terminal.
Recombinant proteins expressed from in vitro wheat germ system. Such proteins mirror the conformation and folding of the native proteins in the eukaryotic biological system.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | BAB55265.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 85369 |
Nombre | FAM40A (Human) Recombinant Protein (P01) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16186303
|
Abnova™
H00085369-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196303
|
Abnova™
H00085369-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Good Folding
- Excellent amino acids labeling
Immunogen Sequence: MNRKCFEEDFRIHVTDKKWTELDTNQHRTHAMRLLDGLEVTAREKRLKVARAILYVAQGTFGECSSEAEVQSWMRYNIFLLLEVGTFNALVELLNMEIDNSAACSSAVRKPAISLADSTDLRVLLNIMYLIVETVHQECEGDKAEW
Especificaciones
BAB55265.1 | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
FAM40A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ14743/KIAA1761/MGC148091/RP4-773N10.1 | |
FAM40A | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
85369 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MNRKCFEEDFRIHVTDKKWTELDTNQHRTHAMRLLDGLEVTAREKRLKVARAILYVAQGTFGECSSEAEVQSWMRYNIFLLLEVGTFNALVELLNMEIDNSAACSSAVRKPAISLADSTDLRVLLNIMYLIVETVHQECEGDKAEWRTMRQTFRAELGSPLYNNEPFAIMLFGMVTKFCSGHAPHFPMKKVLLLLWKTVLCTLGGFEELQSMKAEKRSILGLPPLPEDSIKVIRNMRAASPPASASDLIEQQQKRGRREHKALIKQDNLDAFNERDPYKADDSREEEEENDDDNSLEGETFPLERDEVMPPPLQHPQTDRLTCPKGLPWAPKVREKDIEMFLESSRSKFIGYTLGSDTNTVVGLPRPIHESIKTLKQHKYTSIAEVQAQMEEEYLRSPLSGGEEEVEQVPAETLYQGLLPSLPQYMIALLKILLAAAPTSKAKTDSINILADVLPEEMPTTVLQSMKLGVDVNRHKEVIVKAISAVLLLLLKHFKLNHVYQFEYMAQHLVFANCIPLILKFFNQNIMSYITAKNSISVLDYPHCVVHELPELTAESLEAGDSNQFCWRNLFSCINLLRILNKLTKWKHSRTMMLVVFKSAPILKRALKVKQAMMQLYVLKLLKVQTKYLGRQWRKSNMKTMSAIYQKVQHRLNDDWAYGNDLDARPWDFQAEECALRANIERFNARRYDRAHSNPDFLPVDNCLQSVLGQRVDLPEDFQMNYDLWLEREVFSKPISWEELLQ | |
RUO | |
FAM40A | |
GST |
For Research Use Only