missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human F9 Partial ORF (NP_000124, 96 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000124
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2158
Peso molecular 36.19kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16197894
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002158-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16187894
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002158-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes vitamin K-dependent coagulation factor IX that circulates in the blood as an inactive zymogen. This factor is converted to an active form by factor XIa, which excises the activation peptide and thus generates a heavy chain and a light chain held together by one or more disulfide bonds. The role of this activated factor IX in the blood coagulation cascade is to activate factor X to its active form through interactions with Ca+2 ions, membrane phospholipids, and factor VIII. Alterations of this gene, including point mutations, insertions and deletions, cause factor IX deficiency, which is a recessive X-linked disorder, also called hemophilia B or Christmas disease. [provided by RefSeq]

Sequence: QCESNPCLNGGSCKDDINSYECWCPFGFEGKNCELDVTCNIKNGRCEQFCKNSADNKVVCSCTEGYRLAENQKSCEPAVPFPCGRVSVSQTSKLT
Especificaciones

Especificaciones

NP_000124
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FIX/HEMB/MGC129641/MGC129642/PTC
F9
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2158
F9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QCESNPCLNGGSCKDDINSYECWCPFGFEGKNCELDVTCNIKNGRCEQFCKNSADNKVVCSCTEGYRLAENQKSCEPAVPFPCGRVSVSQTSKLT
RUO
F9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications