missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human F2R Partial ORF (NP_001983.1, 42 a.a. - 102 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001983.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2149 |
Peso molecular | 32.45kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16167874
|
Abnova™
H00002149-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16157874
|
Abnova™
H00002149-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Coagulation factor II receptor is a 7-transmembrane receptor involved in the regulation of thrombotic response. Proteolytic cleavage leads to the activation of the receptor. F2R is a G-protein coupled receptor family member. [provided by RefSeq]
Sequence: SFLLRNPNDKYEPFWEDEEKNESGLTEYRLVSINKSSPLQKQLPAFISEDASGYLTSSWLTEspecificaciones
NP_001983.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.45kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CF2R/HTR/PAR1/TR | |
F2R | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2149 | |
F2R (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SFLLRNPNDKYEPFWEDEEKNESGLTEYRLVSINKSSPLQKQLPAFISEDASGYLTSSWLT | |
RUO | |
F2R | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |