Learn More
Abnova™ Human ERC1 Full-length ORF (AAH05065.1, 1 a.a. - 91 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH05065.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23085
Peso molecular 36.4kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106932
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023085-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16116932
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023085-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of a family of RIM-binding proteins. RIMs are active zone proteins that regulate neurotransmitter release. This gene has been found fused to the receptor-type tyrosine kinase gene RET by gene rearrangement due to the translocation t(10;12)(q11;p13). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MPKQVVWHGHWPAALSKQVAQIPPTWTFSSGAAPATLSHWVCDSPLHLSILHHFPSRKTDGRKPSVTLLLRRSISGTDIICLVSVNSKESS
Especificaciones
Especificaciones
AAH05065.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPKQVVWHGHWPAALSKQVAQIPPTWTFSSGAAPATLSHWVCDSPLHLSILHHFPSRKTDGRKPSVTLLLRRSISGTDIICLVSVNSKESS
RUO
ERC1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23085
ERC1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Cast2/ELKS/KIAA1081/MGC12974/RAB6IP2
ERC1
Recombinant
wheat germ expression system